3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC10186-1G PC10186-500MG
APOSPC10186-1GEA 805 CHF
APOSPC10186-1G APOSPC10186-500MG
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formel: C₁₅H₁₀F₂O₃
Melting Pt: 198…200 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02091009
CAS-Nummer: 338393-76-3