4-(3,4-Difluorphenoxy)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3,4-Difluorophenoxy)benzenecarboxaldehyde
PC10184-1G PC10184-500MG
APOSPC10184-1GEA 411 CHF
APOSPC10184-1G APOSPC10184-500MG
4-(3,4-Difluorphenoxy)benzaldehyd
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₈F₂O₂
MW: 234,1982 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C/0.2mmHg
Melting Pt: 61…64 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01568793
CAS-Nummer: 289717-89-1