4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC10182-1G
PC10182-500MG
APOSPC10182-1GEA
639
CHF
APOSPC10182-1G
APOSPC10182-500MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl}benzenol
Formel:
C₁₃H₉ClF₃NO Melting Pt: 135…137 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01316641 CAS-Nummer: 321432-62-6 |