3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC10179-500MG
PC10179-1G
APOSPC10179-500MGEA
184
CHF
APOSPC10179-500MG
APOSPC10179-1G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
Formel:
C₁₂H₇ClF₃NO₂ MW: 289.64 g/mol Melting Pt: 100…102 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00172750 CAS-Nummer: 95711-07-2 |