3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC10173-1G
PC10173-250MG
APOSPC10173-1GEA
436
CHF
APOSPC10173-1G
APOSPC10173-250MG
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Formel:
C₁₂H₁₃FO₃ Melting Pt: 176…178 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02082811 CAS-Nummer: 695186-85-7 |