2-Chloro-5-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-4-fluorobenzenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC10148-1G PC10148-500MG PC10148-5G
APOSPC10148-1GEA 639 CHF
APOSPC10148-1G APOSPC10148-500MG APOSPC10148-5G
2-Chloro-5-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-4-fluorobenzenol
2-Chloro-5-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-4-fluorobenzenol
Formel: C₁₄H₁₁ClFNO
MW: 263,7 g/mol
Melting Pt: 137…139 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03791152
CAS-Nummer: 852690-96-1