3-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC10146-1G
PC10146-500MG
PC10146-5G
APOSPC10146-1GEA
261
CHF
APOSPC10146-1G
APOSPC10146-500MG
APOSPC10146-5G
3-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
3-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Formel:
C₁₇H₁₃F₃N₄O₂ Melting Pt: 163…165 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03791150 CAS-Nummer: 852690-94-9 |