Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC10144-1G
PC10144-500MG
PC10144-5G
APOSPC10144-1GEA
261
CHF
APOSPC10144-1G
APOSPC10144-500MG
APOSPC10144-5G
Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₃FO₂S MW: 276,33 g/mol Melting Pt: 70…72 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03001233 CAS-Nummer: 385383-54-0 |