Ethyl-2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10136-1G PC10136-5G
APOSPC10136-1GEA 350 CHF
APOSPC10136-1G APOSPC10136-5G
Ethyl-2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Ethyl-2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Formel: C₁₀H₁₁ClFNO₃
MW: 247,66 g/mol
Melting Pt: 76…80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425716
CAS-Nummer: 91920-52-4