Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10128-1G PC10128-5G
APOSPC10128-1GEA 176 CHF
APOSPC10128-1G APOSPC10128-5G
Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₉FN₂O₂S
MW: 252,27 g/mol
Melting Pt: 202 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200913
CAS-Nummer: 886361-30-4