Ethyl 2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC10117-1G
PC10117-5G
APOSPC10117-1GEA
350
CHF
APOSPC10117-1G
APOSPC10117-5G
Ethyl 2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Ethyl-2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₁F₆N₃O₂ MW: 379.26 g/mol Melting Pt: 189…191 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28385260 CAS-Nummer: 439094-91-4 |