Ethyl-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)acetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC1011-25G PC1011-50G PC1011-5G
APOSPC1011-25GEA 663 CHF
APOSPC1011-25G APOSPC1011-50G APOSPC1011-5G
Ethyl-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)acetat 97%
Ethyl-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)acetat
Formel: C₁₂H₁₀F₆O₂
MW: 300,20 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689894
CAS-Nummer: 144632-97-3