2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-6-nitroaniline
PC10108-25G PC10108-5G
APOSPC10108-25GEA 239 CHF
APOSPC10108-25G APOSPC10108-5G
2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₄BrF₃N₂O₃
MW: 301.0200 g/mol
Melting Pt: 62…64 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04039212
CAS-Nummer: 886499-21-4