2,3,5,6-Tetrafluor-p-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10050-1G
PC10050-5G
APOSPC10050-1GEA
131
CHF
APOSPC10050-1G
APOSPC10050-5G
2,3,5,6-Tetrafluor-p-toluylsäure
2,3,5,6-Tetrafluor-p-toluylsäure
Formel:
C₈H₄F₄O₂ Melting Pt: 173…175 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012302 CAS-Nummer: 652-32-4 |