2,2,2-Trifluorethylformiat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0989-25G
PC0989-5G
APOSPC0989-25GEA
76.6
CHF
APOSPC0989-25G
APOSPC0989-5G
2,2,2-Trifluorethylformiat 95%
2,2,2-Trifluorethylformiat
Formel:
C₃H₃F₃O₂ MW: 128.05 g/mol Siedepunkt: 60 °C Dichte: 1.317 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 7 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797733 CAS-Nummer: 32042-38-9 UN: 3272 ADR: 3 II |