1,1,1,3,3-Pentachlor-3-fluoraceton 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Pentachlorofluoroacetone
PC0978-25G PC0978-5G PC0978-1G
APOSPC0978-25GEA 705 CHF
APOSPC0978-25G APOSPC0978-5G APOSPC0978-1G
1,1,1,3,3-Pentachlor-3-fluoraceton 95%
1,1,1,3,3-Pentachlor-3-fluoraceton
Formel: C₃Cl₅FO
MW: 248,29 g/mol
Siedepunkt: 162…164 °C
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2378-08-7