4-Brom-3,5-difluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0968-25G PC0968-5G
APOSPC0968-25GEA 0 CHF
APOSPC0968-25G APOSPC0968-5G
4-Brom-3,5-difluoranilin 97%
4-Brom-3,5-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
Melting Pt: 99…101 °C
Flash-Pt: 89 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236593
CAS-Nummer: 203302-95-8