1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazepane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]homopiperazine
PC0966-1G PC0966-5G
APOSPC0966-1GEA 136 CHF
APOSPC0966-1G APOSPC0966-5G
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazepane
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,4-diazepane
Formel: C₁₂H₁₇FN₂O₂S
MW: 272,34 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06800757
CAS-Nummer: 849924-88-5