6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0959-1G
PC0959-250MG
PC0959-5G
APOSPC0959-1GEA
187
CHF
APOSPC0959-1G
APOSPC0959-250MG
APOSPC0959-5G
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Melting Pt: 119…121 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06800446 CAS-Nummer: 261635-77-2 |