1-Iod-3-(trifluormethoxy)benzol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0954-25G PC0954-1G
APOSPC0954-25GEA 105 CHF
APOSPC0954-25G APOSPC0954-1G
1-Iod-3-(trifluormethoxy)benzol 97+%
1-Iod-3-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄F₃IO
MW: 288,01 g/mol
Siedepunkt: 74…76 °C/15mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01090992
CAS-Nummer: 198206-33-6