3,5-Difluor-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0922-1G
PC0922-25G
PC0922-5G
PC0922-100G
APOSPC0922-1GEA
38.3
CHF
APOSPC0922-1G
APOSPC0922-25G
APOSPC0922-5G
APOSPC0922-100G
3,5-Difluor-2-nitrobenzoesäure
3,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₃F₂NO₄ MW: 203,0998 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04035649 CAS-Nummer: 331765-71-0 |