4'-Methoxy-2'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC0913-1G PC0913-5G PC0913-10G PC0913-25G
APOSPC0913-1GEA 40.1 CHF
APOSPC0913-1G APOSPC0913-5G APOSPC0913-10G APOSPC0913-25G
4'-Methoxy-2'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
4'-Methoxy-2'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218.18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01091009
CAS-Nummer: 220141-75-3