4-Amino-2-chlor-5-nitrobenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
PC0912-1G PC0912-5G
APOSPC0912-1GEA 0 CHF
APOSPC0912-1G APOSPC0912-5G
4-Amino-2-chlor-5-nitrobenzotrifluorid 97%
4-Amino-2-chlor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₄ClF₃N₂O₂
MW: 240,5700 g/mol
Melting Pt: 113…114 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01312277
CAS-Nummer: 35375-74-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III