4-Fluorphenylacetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Fluorophenyl Acetate, 1-Acetoxy-4-fluorobenzene, Acetic acid 4-Fluorophenyl acetate, 1-Acetoxy-4-fluorobenzene
PC0910-100G PC0910-25G PC0910-5G
APOSPC0910-100GEA 158 CHF
APOSPC0910-100G APOSPC0910-25G APOSPC0910-5G
4-Fluorphenylacetat 98%
4-Fluorophenyl acetate
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Siedepunkt: 197…199 °C
Dichte: 1.178 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041361
CAS-Nummer: 405-51-6
EINECS: 609-847-6