2'-Chlor-6'-fluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2-Chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC0902-250MG PC0902-25G PC0902-5G PC0902-100G
APOSPC0902-250MGEA 26.2 CHF
APOSPC0902-250MG APOSPC0902-25G APOSPC0902-5G APOSPC0902-100G
2'-Chlor-6'-fluoracetophenon 97%
2'-Chlor-6'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631390
CAS-Nummer: 87327-69-3