(3-Fluor-2-methylphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
PC0889-1G
PC0889-5G
PC0889-25G
APOSPC0889-1GEA
52.2
CHF
APOSPC0889-1G
APOSPC0889-5G
APOSPC0889-25G
(3-Fluor-2-methylphenyl)essigsäure 98%
(3-Fluor-2-methylphenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₉FO₂ MW: 168,17 g/mol Melting Pt: 90…92 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03788545 CAS-Nummer: 500912-16-3 |