2-Amino-5-fluorpyridin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0886-5G
PC0886-10G
PC0886-1G
APOSPC0886-5GEA
31.4
CHF
APOSPC0886-5G
APOSPC0886-10G
APOSPC0886-1G
2-Amino-5-fluorpyridin 99%
2-Amino-5-fluorpyridin
Formel:
C₅H₅FN₂ MW: 112,11 g/mol Melting Pt: 93…99 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01861120 CAS-Nummer: 21717-96-4 |