3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0884-5G PC0884-1G
APOSPC0884-5GEA 179 CHF
APOSPC0884-5G APOSPC0884-1G
3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 98%
3-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Formel: C₈H₆ClFO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631251
CAS-Nummer: 168080-76-0