3-Fluor-o-toluonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0883-25G
PC0883-50G
PC0883-5G
APOSPC0883-25GEA
76.6
CHF
APOSPC0883-25G
APOSPC0883-50G
APOSPC0883-5G
3-Fluor-o-toluonitril 98%
3-Fluor-o-toluonitril
Formel:
C₈H₆FN MW: 135,14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03788541 CAS-Nummer: 185147-06-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |