3-Fluor-o-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0882-100G PC0882-25G PC0882-5G
APOSPC0882-100GEA 202 CHF
APOSPC0882-100G APOSPC0882-25G APOSPC0882-5G
3-Fluor-o-toluylsäure 98%
3-Fluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Melting Pt: 157…160 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075246
CAS-Nummer: 699-90-1