3-Fluor-2-methylbenzaldehyd 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Fluoro-o-tolualdehyde, 3-Fluoro-2-tolualdehyde, 3-Fluoro-o-tolylaldehyde
PC0881-100G PC0881-25G PC0881-5G
APOSPC0881-100GEA 227 CHF
APOSPC0881-100G APOSPC0881-25G APOSPC0881-5G
3-Fluor-2-methylbenzaldehyd 96%
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Siedepunkt: 92…93 °C/20mmHg
Dichte: 1.16 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 81 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00075256
CAS-Nummer: 147624-13-3