2,3-Difluor-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0867-1G
PC0867-5G
APOSPC0867-1GEA
73.1
CHF
APOSPC0867-1G
APOSPC0867-5G
2,3-Difluor-4-hydroxybenzoesäure
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₄F₂O₃ Melting Pt: 205…211 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01321116 CAS-Nummer: 175968-39-5 |