2-Chlor-4-fluor-5-nitroanisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Chloro-5-fluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene
PC0858-1G
PC0858-5G
PC0858-25G
APOSPC0858-1GEA
26.2
CHF
APOSPC0858-1G
APOSPC0858-5G
APOSPC0858-25G
2-Chlor-4-fluor-5-nitroanisol
2-Chlor-4-fluor-5-nitroanisol
Formel:
C₇H₅ClFNO₃ MW: 205,5700 g/mol Melting Pt: 72…75 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425810 CAS-Nummer: 84478-76-2 |