1-(Brommethyl)-3-(4-fluorphenoxy)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3'-Bromomethyl-4-fluorodiphenyl Ether
PC0853-1G PC0853-5G
APOSPC0853-1GEA 393 CHF
APOSPC0853-1G APOSPC0853-5G
1-(Brommethyl)-3-(4-fluorphenoxy)benzol 97%
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Formel: C₁₃H₁₀BrFO
MW: 281,12 g/mol
Siedepunkt: 160 °C/2mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00059915
CAS-Nummer: 65295-58-1