(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0851-1G
PC0851-5G
APOSPC0851-1GEA
81.9
CHF
APOSPC0851-1G
APOSPC0851-5G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
Formel:
C₇H₆ClFN₂S MW: 204,65 g/mol Melting Pt: 236 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01571081 CAS-Nummer: 154371-25-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |