Allylheptafluoroisopropyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0847-5G PC0847-1G
APOSPC0847-5GEA 759 CHF
APOSPC0847-5G APOSPC0847-1G
Allylheptafluoroisopropyl ether
Allylheptafluoroisopropyl ether
Formel: C₆H₅F₇O
MW: 226,09 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042148
CAS-Nummer: 15242-17-8
UN: 1993
ADR: 3,III