5-Brom-3-(trifluormethoxy)salicylaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0844-1G
PC0844-250MG
APOSPC0844-1GEA
493
CHF
APOSPC0844-1G
APOSPC0844-250MG
5-Brom-3-(trifluormethoxy)salicylaldehyd
5-Brom-3-(trifluormethoxy)salicylaldehyd
Formel:
C₈H₄BrF₃O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03788532 CAS-Nummer: 497959-32-7 |