2-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0840-5G PC0840-25G PC0840-100G
APOSPC0840-5GEA 66.2 CHF
APOSPC0840-5G APOSPC0840-25G APOSPC0840-100G
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Melting Pt: 85…89 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788528
CAS-Nummer: 146539-83-5