4-Fluorsalicylaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC0836-1G
PC0836-25G
PC0836-5G
APOSPC0836-1GEA
26.2
CHF
APOSPC0836-1G
APOSPC0836-25G
APOSPC0836-5G
4-Fluorsalicylaldehyd 99%
4-Fluorsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₅FO₂ Melting Pt: 70…72 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03788526 CAS-Nummer: 348-28-7 |