3-Fluor-2-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0828-1G PC0828-5G PC0828-25G
APOSPC0828-1GEA 41.8 CHF
APOSPC0828-1G APOSPC0828-5G APOSPC0828-25G
3-Fluor-2-methoxybenzoesäure
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Melting Pt: 112…114 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00973972
CAS-Nummer: 106428-05-1