1-(Methylsulfonyl)-4-(trifluormethoxy)benzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-(trifluoromethoxy)phenyl sulphone
PC0819-10G PC0819-5G
APOSPC0819-10GEA 411 CHF
APOSPC0819-10G APOSPC0819-5G
1-(Methylsulfonyl)-4-(trifluormethoxy)benzol 98%
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₈H₇F₃O₃S
Melting Pt: 64…65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792426
CAS-Nummer: 87750-51-4