4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
PC0813-1G
PC0813-5G
PC0813-25G
APOSPC0813-1GEA
348
CHF
APOSPC0813-1G
APOSPC0813-5G
APOSPC0813-25G
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride 97+%
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride
Formel:
C₇H₄ClF₅OS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03788523 CAS-Nummer: 197384-98-8 UN: 1760 ADR: 8,II |