3-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC0807-5G PC0807-1G
APOSPC0807-5GEA 1220 CHF
APOSPC0807-5G APOSPC0807-1G
3-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
3-(Pentafluorosulphanyl)benzoyl chloride
Formel: C₇H₄ClF₅OS
MW: 266,62 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788522
CAS-Nummer: 401892-81-7
UN: 3265
ADR: 8,II