4-(Pentafluorthio)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0804-1G PC0804-5G
APOSPC0804-1GEA 279 CHF
APOSPC0804-1G APOSPC0804-5G
4-(Pentafluorthio)benzonitril
4-(Pentafluorthio)benzonitril
Formel: C₇H₄F₅NS
Melting Pt: 102…105 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788521
CAS-Nummer: 401892-85-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III