3-(Pentafluorthio)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0803-1G PC0803-5G
APOSPC0803-1GEA 479 CHF
APOSPC0803-1G APOSPC0803-5G
3-(Pentafluorthio)benzonitril 97%
3-(Pentafluorthio)benzonitril
Formel: C₇H₄F₅NS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788520
CAS-Nummer: 401892-82-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III