4-(Pentafluorthio)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0799-1G
PC0799-250MG
PC0799-5G
APOSPC0799-1GEA
889
CHF
APOSPC0799-1G
APOSPC0799-250MG
APOSPC0799-5G
4-(Pentafluorthio)benzaldehyd
4-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Formel:
C₇H₅F₅OS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03788518 CAS-Nummer: 401892-84-0 UN: 2810 ADR: 6.1,II |