3-(Pentafluorthio)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0796-1G
APOSPC0796-1GEA 348 CHF
APOSPC0796-1G
3-(Pentafluorthio)benzaldehyd 97%
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Formel: C₇H₅F₅OS
MW: 232,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788517
CAS-Nummer: 401892-80-6