2-Chlor-5-fluorbenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0777-25G
PC0777-5G
APOSPC0777-25GEA
68
CHF
APOSPC0777-25G
APOSPC0777-5G
2-Chlor-5-fluorbenzaldehyd 95%
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClFO Melting Pt: 48 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03788511 CAS-Nummer: 84194-30-9 |