6-Fluorothio-4-chromanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Fluorothiochroman-4-one
PC0776-25G PC0776-5G
APOSPC0776-25GEA 293 CHF
APOSPC0776-25G APOSPC0776-5G
6-Fluorothio-4-chromanone 97%
6-Fluorothio-4-chromanone
Formel: C₉H₇FOS
MW: 182,22 g/mol
Melting Pt: 89…92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078488
CAS-Nummer: 21243-18-5