4-Fluor-m-toluonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0774-10G
PC0774-50G
APOSPC0774-10GEA
69.8
CHF
APOSPC0774-10G
APOSPC0774-50G
4-Fluor-m-toluonitril 98%
4-Fluor-m-toluonitril
Formel:
C₈H₆FN MW: 135,14 g/mol Melting Pt: 53…56 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03788510 CAS-Nummer: 185147-08-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |